Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C58H70N4O4P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
918.17
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
41116105
Assay:
≥90% (31P-NMR), ≥95.0% (@549nm, reversed phase HPLC)
Storage temp.:
−70°C
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócproduct line
Proligo Reagents
Quality Segment
assay
≥90% (31P-NMR), ≥95.0% (@549nm, reversed phase HPLC)
color
dark red, 0.1M in Acetonitrile
turbidity
clear
λ
conforms (UV/VIS Identity)
compatibility
configured for PerkinElmer, configured for Polygen
storage temp.
−70°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cyanine 3 Phosphoramidite
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?