Przejdź do
M043130
6-Hexachloro-Fluorescein Phosphoramidite
configured for ABI
Synonim(y):
6-(4,7,2′,4′,5′,7′-Hexachloro-3′,6′-dipivaloylfluoresceinyl-6-carboxamido)-hexyl-1-O-[(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)]-phosphoramidite
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
0.1 mmol
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1810,00 zł
0.25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4270,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C46H52Cl6N3O10P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1050.61
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116105
MDL number:
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97% (31P-NMR), ≥97.0% (reversed phase HPLC)
color
white to off-white, powder
suitability
conforms to structure for H-NMR
compatibility
configured for ABI
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)N(C(C)C)P(OCCCCCCNC(=O)c1cc(Cl)c2C(=O)OC3(c4cc(Cl)c(OC(=O)C(C)(C)C)c(Cl)c4Oc5c(Cl)c(OC(=O)C(C)(C)C)c(Cl)cc35)c2c1Cl)OCCC#N
InChI
1S/C46H52Cl6N3O10P/c1-23(2)55(24(3)4)66(61-19-15-16-53)60-18-14-12-11-13-17-54-40(56)25-20-28(47)31-32(33(25)50)46(65-41(31)57)26-21-29(48)38(63-42(58)44(5,6)7)34(51)36(26)62-37-27(46)22-30(49)39(35(37)52)64-43(59)45(8,9)10/h20-24H,11-15,17-19H2,1-10H3,(H,54,56)
InChI key
RDZTYXJTMDFAOO-UHFFFAOYSA-N
General description
Phosphoramidite technology is ideally suited for the modification of synthetic oligonucleotides with covalently attached reporter moieties, linkers, spacers, or haptens. Sigma-Aldrich provides popular reporters and linkers ready to use for DNA/RNA synthesis machines such as β-cyanoethyl phosphoramidites. 6-Hexachloro-Fluorescein Phosphoramidite is one such label whose absorbance maxima is 535 nm and emission maxima is 556 nm. 6-Hexachloro-Fluorescein Phosphoramidite is configured for ABI Synthesizers.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M043180M041130M045080
description
configured for ABI
description
configured for PerkinElmer, configured for Polygen
description
configured for ABI
description
configured for PerkinElmer, configured for Polygen
suitability
conforms to structure for H-NMR
suitability
conforms to structure for H-NMR
suitability
conforms to structure for H-NMR
suitability
conforms to structure for H-NMR
color
white to off-white, powder
color
white to off-white, powder
color
solid white to off-white
color
white to off-white, powder
assay
≥97% (31P-NMR), ≥97.0% (reversed phase HPLC)
assay
≥97% (31P-NMR), ≥97.0% (reversed phase HPLC)
assay
≥97% (31P-NMR), ≥97.0% (reversed phase HPLC)
assay
≥97% (31P-NMR), ≥97.0% (reversed phase HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
compatibility
configured for ABI
compatibility
configured for PerkinElmer, configured for Polygen
compatibility
configured for ABI
compatibility
configured for PerkinElmer, configured for Polygen
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)