Merck
M045080
6-Tetrachloro-Fluorescein Phosphoramidite
configured for PerkinElmer, configured for Polygen
Synonim(y):
6-(4, 7, 2′, 7′-Tetrachloro-3′,6′-dipivaloylfluoresceinyl-6-carboxamido)-hexyl-1-O-(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)-phosphoramidite
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C46H54N3O10Cl4P
Masa cząsteczkowa:
981.72
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116105
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97% (31P-NMR), ≥97.0% (reversed phase HPLC)
color
white to off-white, powder
suitability
conforms to structure for H-NMR
compatibility
configured for PerkinElmer, configured for Polygen
storage temp.
−70°C
SMILES string
O=C(C1=C(Cl)C=C(C(NCCCCCCOP(N(C(C)C)C(C)C)OCCC#N)=O)C(Cl)=C12)OC32C4=C(C=C(OC(C(C)(C)C)=O)C(Cl)=C4)OC5=CC(OC(C(C)(C)C)=O)=C(Cl)C=C53
InChI
1S/C46H54Cl4N3O10P/c1-25(2)53(26(3)4)64(59-19-15-16-51)58-18-14-12-11-13-17-52-40(54)27-20-32(49)37-38(39(27)50)46(63-41(37)55)28-21-30(47)35(61-42(56)44(5,6)7)23-33(28)60-34-24-36(31(48)22-29(34)46)62-43(57)45(8,9)10/h20-26H,11-15,17-19H2,1-10H3,(H,52,54)
InChI key
RKVIHIDUTMZQEZ-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)