Przejdź do
M052030
DMT-dI Phosphoramidite
configured for ABI
Synonim(y):
DMT-dI amidite
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
0.25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
706,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C40H47N6O7P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
754.81
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116105
MDL number:
Assay:
≥98% (31P-NMR), ≥98.0% (reversed phase HPLC)
Storage temp.:
−20°C
706,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
Proligo Reagents
Quality Segment
assay
≥98% (31P-NMR), ≥98.0% (reversed phase HPLC)
λ
conforms (UV/VIS Identity)
compatibility
configured for ABI
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H](C[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)n3cnc4C(=O)NC=Nc34)(c5ccccc5)c6ccc(OC)cc6
InChI
1S/C40H47N6O7P/c1-27(2)46(28(3)4)54(51-22-10-21-41)53-34-23-36(45-26-44-37-38(45)42-25-43-39(37)47)52-35(34)24-50-40(29-11-8-7-9-12-29,30-13-17-32(48-5)18-14-30)31-15-19-33(49-6)20-16-31/h7-9,11-20,25-28,34-36H,10,22-24H2,1-6H3,(H,42,43,47)/t34-,35+,36+,54?/m0/s1
InChI key
ZKGZROFWRPJVEB-XZYUMQGLSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T111080M052080T111000
description
configured for ABI
description
configured for PerkinElmer, configured for Polygen
description
configured for PerkinElmer, configured for Polygen
description
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥98.0% (reversed phase HPLC), ≥98% (31P-NMR)
assay
≥99.0% (reversed phase HPLC), ≥99% (31P-NMR)
assay
≥98% (31P-NMR), ≥98.0% (reversed phase HPLC)
assay
≥99.0% (reversed phase HPLC), ≥99% (31P-NMR)
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
compatibility
configured for ABI
compatibility
configured for Polygen, configured for PerkinElmer
compatibility
configured for Polygen, configured for PerkinElmer
compatibility
-
product line
Proligo Reagents
product line
Proligo Reagents
product line
Proligo Reagents
product line
Proligo Reagents
λ
conforms (UV/VIS Identity)
λ
conforms (UV/VIS Identity)
λ
conforms (UV/VIS Identity)
λ
conforms (UV/VIS Identity)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DMT-dI Phosphoramidite
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)