Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1140,00 zł |
5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3900,00 zł |
10 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 8550,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352202
Form:
saline suspension
1140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócconjugate
agarose conjugate
Quality Segment
form
saline suspension
extent of labeling
~6 mg per mL
matrix
4% agarose
matrix activation
cyanogen bromide
matrix spacer
1 atom
particle size
45-165 μm
capacity
≥0.5 mg/mL binding capacity (ovomucoid)
storage temp.
2-8°C
Application
Used for the purification of glycoproteins containing (D-N-acetylglucosamine)2 or N-acetylneuraminic acid.
Biochem/physiol Actions
WGA is not blood group specific but has an affinity for N-acetyl-β-D-glucosaminyl residues and N-acetyl-β-D-glucosamine oligomers. WGA contains no protein-bound carbohydrate.
Physical form
Suspension in 0.9% NaCl containing 15 mM Sodium azide.
Preparation Note
Conjugates are prepared from affinity purified lectin.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form saline suspension | form saline suspension | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| matrix 4% agarose | matrix cross-linked 4% beaded agarose | matrix - | matrix - |
| conjugate agarose conjugate | conjugate agarose conjugate | conjugate - | conjugate biotin conjugate |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| particle size 45-165 μm | particle size - | particle size - | particle size - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lectin from Triticum vulgaris (wheat)
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?