Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 425,00 zł 361,25 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1630,00 zł 1385,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H25ClN2O3·2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
461.81
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
361,25 zł
Cena katalogowa425,00 złZaoszczędź 15%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
solubility
H2O: ≥23 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl.Cl.OC(=O)COCCN1CCN(CC1)[C@H](c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3
InChI
1S/C21H25ClN2O3.2ClH/c22-19-8-6-18(7-9-19)21(17-4-2-1-3-5-17)24-12-10-23(11-13-24)14-15-27-16-20(25)26;;/h1-9,21H,10-16H2,(H,25,26);2*1H/t21-;;/m1../s1
InChI key
PGLIUCLTXOYQMV-GHVWMZMZSA-N
Gene Information
human ... HRH1(3269)
General description
Levocetirizine dihydrochloride is the R-enantiomer of cetirizine and is used for treating seasonal allergic rhinitis and chronic idiopathic urticaria. The liver metabolizes 14% of levocetirizine and rest is excreted in urine. The response of levocetirizine to histamine is comparatively higher to cetirizine.
Application
Levocetirizine dihydrochloride has been used as standard in the thin layer chromatography optimization and in preparation of racemic cetirizine standard for subcritical fluid chromatography-tandem mass spectrometry analysis.
Biochem/physiol Actions
Levocetirizine dihydrochloride is a nonsedating type histamine H1-receptor antagonist; active isomer of cetirizine
Levocetirizine hydrochloride is a nonsedating antihistamine. It is a histamine H1-receptor antagonist, the active isomer of cetirizine. Levocetirizine has high bioavailability, high affinity for and occupancy of the H1 receptor.
Features and Benefits
This compound is featured on the Histamine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - |
| form powder | form powder | form - | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level - |
| storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. 2-30°C | storage temp. room temp |
| solubility H2O: ≥23 mg/mL | solubility H2O: 5 mg/mL, clear | solubility - | solubility - |
| storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Levocetirizine dihydrochloride
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?