Przejdź do
L7007
Lysergic acid diethylamide
Lysergic acid diethylamide
Synonim(y):
LSD, Lysergide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
525,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H25N3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
323.43
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
200-033-2
MDL number:
525,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
drug control
USDEA Schedule I; Home Office Schedule 1; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIA (Portugal); Pszichotróp anyag / Psychotropic Substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet, kontrollierte Droge in Deutschland
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@@]12Cc3c[nH]c4cccc(C1=C[C@H](CN2C)C(=O)N(CC)CC)c34
InChI
1S/C20H25N3O/c1-4-23(5-2)20(24)14-9-16-15-7-6-8-17-19(15)13(11-21-17)10-18(16)22(3)12-14/h6-9,11,14,18,21H,4-5,10,12H2,1-3H3/t14-,18-/m1/s1
InChI key
VAYOSLLFUXYJDT-RDTXWAMCSA-N
Biochem/physiol Actions
Potent hallucinogen; non-selective serotonin receptor agonist.
Legal Information
German
Dieses Produkt fällt unter das Betäubungsmittelgesetz (BtMG). Für eine Bestellung dieses Produktes ist eine Erlaubnis nach § 3 BtMG zwingend erforderlich, es sei denn, es greift eine Ausnahme von der Erlaubnispflicht nach § 4 oder § 26 BtMG.
English
This product is subject to the German Narcotics Act. A permit under Section 3 of the German Narcotics Act is mandatory for ordering this product unless an exemption from the permit requirement under Section 4 or Section 26 of the German Narcotics Act applies.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M1796
drug control
USDEA Schedule I; Home Office Schedule 1; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIA (Portugal); Pszichotróp anyag / Psychotropic Substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
drug control
USDEA Schedule I; Home Office Schedule 1; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
Quality Level
200
Quality Level
200
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
application(s)
-
Gene Information
human ... DRD2(1813), HTR1A(3350), HTR2A(3356), HTR2C(3358), HTR6(3362)
rat ... Htr1a(24473), Htr2a(29595), Htr2c(25187), Htr7(65032)
Gene Information
-
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Hi is this ampule or oral souloution orr paper?
    1 answer
    1. This product is supplied as a powder. Unless otherwise stated, this product is intended for research use only. It is not suitable for any other purpose, which includes, but is not limited to, unauthorized commercial use, in vitro diagnostic use, or therapeutic use in humans or animals.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. west midlands
    • Review 1
    • Votes 29
    5 out of 5 stars.
    Performed as expected ;)
    Was very pleased with this.... would highly recommend to a friend
    Helpful?