Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
0.2 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1920,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1920,00 zł
Nazwa produktu
Lactacystin, ≥90% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
potency
4 nM Ki (proteasome inhibitor)
solubility
water: 10 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)[C@H](O)[C@]1(NC(=O)[C@H](C)[C@@H]1O)C(=O)SC[C@H](NC(C)=O)C(O)=O
InChI
1S/C15H24N2O7S/c1-6(2)10(19)15(11(20)7(3)12(21)17-15)14(24)25-5-9(13(22)23)16-8(4)18/h6-7,9-11,19-20H,5H2,1-4H3,(H,16,18)(H,17,21)(H,22,23)/t7-,9+,10+,11+,15-/m1/s1
InChI key
DAQAKHDKYAWHCG-RWTHQLGUSA-N
General description
Application
- as a proteasome inhibitor to inhibit protein degradation
- to inhibit proteasomal activity of cells for live cell imaging
- to block proteasomal proteolysis in human monocyte-derived dendritic cells (MoDCs) for 24 h
- to provide unilateral injection to animals to induce nigrostriatal lesions
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥90% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay - |
| form powder | form solid | form film | form solid |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility water: 10 mg/mL, clear, colorless | solubility DMSO: 50 mg/mL, water: soluble | solubility DMSO: soluble 25 mg/mL | solubility DMSO: 3 mg/mL |
| potency 4 nM Ki (proteasome inhibitor) | potency - | potency - | potency - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?