Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1000000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 474,00 zł |
5000000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2940,00 zł |
Informacje o tej pozycji
474,00 zł
type
Type V
Quality Segment
form
ammonium sulfate suspension
specific activity
500,000-1,000,000 units/mg protein
mol wt
94 kDa
storage temp.
2-8°C
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Type V, ammonium sulfate suspension, 500,000-1,000,000 units/mg protein | description Type I-B, lyophilized powder, ≥50,000 units/mg solid | description ammonium sulfate suspension, ≥250 units/mg protein (biuret) | description Type X, ammonium sulfate suspension, ≥600 units/mg protein |
| specific activity 500,000-1,000,000 units/mg protein | specific activity ≥50,000 units/mg solid | specific activity ≥250 units/mg protein (biuret) | specific activity ≥600 units/mg protein |
| form ammonium sulfate suspension | form lyophilized powder | form ammonium sulfate suspension | form ammonium sulfate suspension |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| mol wt 94 kDa | mol wt 94 kDa | mol wt - | mol wt - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| type Type V | type Type I-B | type - | type Type X |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lipoxidase from Glycine max (soybean)
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?