Przejdź do
L6414
Laser Tough-Spots®
diam. 1/2 in., red
Synonim(y):
solvent resistant labels, temperature resistant labels, Diversified Biotech SPOT-2400, coloured label, product identification label
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 pkg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
371,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
55121611
Manufacturer/tradename:
Diversified Biotech SPOT-2400
Material:
polyolefin , red
Diam.:
1/2 in.
Packaging:
pack of 3840 ea (192 labels per sheet)
371,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
polyolefin , red
packaging
pack of 3840 ea (192 labels per sheet)
manufacturer/tradename
Diversified Biotech SPOT-2400
diam.
1/2 in.
General description
Tough-Spots are chemically inert, polyvinyl labels that adhere to all plastics. Tough-Spots withstand boiling water baths, conventional and cryogenic freezer temperatures, most organic solvents, caustic agents and other challenges without peeling, becoming brittle or degrading. Labels can be printed directly from the laser printer. 20 sheets per pack.
Application
cryogenics
Features and Benefits
  • Chemically inert
  • For storage in temperatures from -196°C to 150°C
  • withstands most organic solvents and caustic agents
Legal Information
Tough-Spots is a registered trademark of Diversified Biotech
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
L6289L6039L6164
description
diam. 1/2 in., red
description
diam. 1/2 in., orange
description
diam. 1/2 in., blue
description
diam. 1/2 in., green
diam.
1/2 in.
diam.
1/2 in.
diam.
1/2 in.
diam.
1/2 in.
manufacturer/tradename
Diversified Biotech SPOT-2400
manufacturer/tradename
Diversified Biotech SPOT-2300
manufacturer/tradename
Diversified Biotech SPOT-2100
manufacturer/tradename
Diversified Biotech SPOT-2200
material
polyolefin , red
material
orange , polyolefin
material
blue , polyolefin
material
green , polyolefin
packaging
pack of 3840 ea (192 labels per sheet)
packaging
pack of 3840 ea (192 labels per sheet)
packaging
pack of 3840 ea (192 labels per sheet)
packaging
pack of 3840 ea (192 labels per sheet)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Laser Tough-Spots®
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)