Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 pkg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 371,00 zł |
Informacje o tej pozycji
371,00 zł
material
blue , polyolefin
packaging
pack of 3840 ea (192 labels per sheet)
manufacturer/tradename
Diversified Biotech SPOT-2100
diam.
1/2 in.
General description
Application
Features and Benefits
- Chemically inert
- For storage in temperatures from -196°C to 150°C
- withstands most organic solvents and caustic agents
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description diam. 1/2 in., blue | description diam. 1/2 in., orange | description diam. 1/2 in., green | description diam. 1/2 in., yellow |
| diam. 1/2 in. | diam. 1/2 in. | diam. 1/2 in. | diam. 1/2 in. |
| manufacturer/tradename Diversified Biotech SPOT-2100 | manufacturer/tradename Diversified Biotech SPOT-2300 | manufacturer/tradename Diversified Biotech SPOT-2200 | manufacturer/tradename Diversified Biotech SPOT-2500 |
| material polyolefin , blue | material polyolefin , orange | material polyolefin , green | material polyolefin , yellow |
| packaging pack of 3840 ea (192 labels per sheet) | packaging pack of 3840 ea (192 labels per sheet) | packaging pack of 3840 ea (192 labels per sheet) | packaging pack of 3840 ea (192 labels per sheet) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Laser Tough-Spots®
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?