Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 pkg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 371,00 zł |
Informacje o tej pozycji
371,00 zł
material
polyolefin , yellow
packaging
pack of 3840 ea (192 labels per sheet)
manufacturer/tradename
Diversified Biotech SPOT-1500
diam.
3/8 in.
General description
Application
Features and Benefits
- Tough
- Temperature-resistant
- Heat-resistant, stay-flat sheets will not jam in laser printers
- Fits a wide range of microcentrifuge tube tops, cryovial caps and lids, laboratory container caps, lids, and covers
- Color-coded for easy sample identification
- Chemically inert
- For storage in temperatures from -196°C to 150°C
- withstands most organic solvents and caustic agents
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description diam. 3/8 in., yellow | description diam. 3/8 in., orange | description diam. 3/8 in., green | description diam. 3/8 in., blue |
| diam. 3/8 in. | diam. 3/8 in. | diam. 3/8 in. | diam. 3/8 in. |
| manufacturer/tradename Diversified Biotech SPOT-1500 | manufacturer/tradename Diversified Biotech SPOT-1300 | manufacturer/tradename Diversified Biotech SPOT-1200 | manufacturer/tradename Diversified Biotech SPOT-1100 |
| material yellow , polyolefin | material polyolefin , orange | material polyolefin , green | material blue polyolefin |
| packaging pack of 3840 ea (192 labels per sheet) | packaging pack of 3840 ea (192 labels per sheet) | packaging pack of 3840 ea (192 labels per sheet) | packaging pack of 3840 ea (192 labels per sheet) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Laser Tough-Spots®
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?