Przejdź do
L4277
Lipase from Aspergillus oryzae
≥20,000 U/g
Synonim(y):
Palatase® 20,000L
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
588,00 zł
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1570,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-619-9
Numer WE:
MDL number:
Specific activity:
≥20,000 U/g
588,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
lyophilized
Quality Segment
specific activity
≥20,000 U/g
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C11H9N3O2.Na/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;/h1-7,16H,(H,12,14);/q;+1/b13-9-;
InChI key
QWZUIMCIEOCSJF-CHHCPSLASA-N
General description
Lipase from Aspergillus Oryzae is a carboxylesterase and belongs to the α/β-hydrolase family. It comprises a lid domain, hinge domain and a catalytic triad Ser?His?Asp/Glu. The three-dimensional structure is a α/β hydrolase fold which is very similar as that of esterase enzyme.[1]
Application
Lipase from Aspergillus Oryzae has been used:
  • in the partial digestion of triacylglycerols (TAG)[2]
  • in the digestion of (12-ricinoleoylricinoleoyl)diricinoleoylglycerol (RRRR) present in castor oil[3]
  • in the hydrolysis of linseed oil
Biochem/physiol Actions
Lipase catalyzes the hydrolysis of monoacylglycerols and diacylglycerols and its activity is inhibited by divalent actions. Aspergillus Oryzae lipase is an industrial enzyme with application in food, detergent and pharmaceutical industries. It is also used in immobilization studies for 1,3-dioleoyl-2-palmitoylglycerol (OPO) synthesis.[4] Aspergillus Oryzae lipase may have potential in producing biodiesel from waste cooking oil.
Preparation Note
purified 1,3-specific lipase from Aspergillus Oryzae produced by submerged fermentation of a genetically modified Aspergillus Oryzae microorganism
Legal Information
A product of Novozyme corp.
Palatase is a registered trademark of Novozymes Corp.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
L077762285534781
specific activity
≥20,000 U/g
specific activity
≥100,000 U/g
specific activity
~50 U/mg
specific activity
≥120,000 U/g, pH 6.5, 45 °C (Optimum pH and temperature)
form
lyophilized
form
solution
form
powder
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lipase from Aspergillus oryzae
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)