Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 305,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 974,00 zł 827,90 zł |
Informacje o tej pozycji
305,00 zł
biological source
wheat (germ)
Quality Segment
type
Type I
form
lyophilized powder
specific activity
5-15 units/mg solid
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C11H9N3O2.Na/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;/h1-7,16H,(H,12,14);/q;+1/b13-9-;
InChI key
QWZUIMCIEOCSJF-CHHCPSLASA-N
Gene Information
wheat ... lipase(543006)
General description
Application
- to prepare enzyme solution for the biodegradability test
- to treat diacetates of Mep-Xylp, to generate monoacetylated xylosides
- to test its efficacy in selenium speciation analysis and to determine the contribution that impurities could make to Se determination in real samples
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Type I, lyophilized powder, 5-15 units/mg solid | description Type VI-S, ≥20,000 units/mg protein, lyophilized powder | description lyophilized, powder (fine), 15-25 U/mg | description powder (fine), ~200 U/g |
| biological source wheat (germ) | biological source - | biological source fungus (Candida rugosa) | biological source Aspergillus niger |
| Gene Information wheat ... lipase(543006) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
| specific activity 5-15 units/mg solid | specific activity ≥20,000 units/mg protein | specific activity 15-25 U/mg | specific activity ~200 U/g |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form powder (fine), lyophilized solid | form powder (fine) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. - | UniProt accession no. - | UniProt accession no. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lipase from wheat germ
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?