Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
45 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 20 610,00 zł |
Informacje o tej pozycji
20 610,00 zł
type
for DNA synthesis
Quality Segment
product line
Proligo Reagents
concentration
3.9-4.7 g/L iodine (titration)
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description 0.02 M, configured for ABI | description - | description 0.02 M, configured for PerkinElmer, configured for Polygen |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| concentration 3.9-4.7 g/L iodine (titration) | concentration 3.9-4.7 g/L (Iodine content, titration) | concentration 5-9 mmol/L iodine (titration) | concentration 3.9-4.7 g/L (Iodine content, titration) |
| product line Proligo Reagents | product line Proligo Reagents | product line Proligo Reagents | product line Proligo Reagents |
| type for DNA synthesis | type for DNA synthesis | type for DNA synthesis | type for DNA synthesis |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Oxidizer
signalword
Danger
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
-2.0 °F - closed cup
flash_point_c
-18.9 °C - closed cup
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
109-99-9 + 110-86-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?