Pozwól nam pomóctype
for DNA synthesis
Quality Segment
product line
Proligo Reagents
concentration
5-9 mmol/L iodine (titration)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Oxidizer
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
62.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
17.0 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
110-86-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?