Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
180 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 13 590,00 zł |
Informacje o tej pozycji
13 590,00 zł
description
with Toluene
Quality Segment
type
for DNA synthesis
storage condition
dry at room temperature
concentration
42.2-51.6 g/L (DCA content, titration)
impurities
≤200 ppm water content (Karl Fischer)
color
clear
compatibility
configured for (ÄKTA® and OligoPilot®)
General description
Application
Preparation Note
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| concentration 42.2-51.6 g/L (DCA content, titration) | concentration 42.2-51.6 g/L (DCA content, titration) | concentration 42.2-51.6 g/L (DCA content, titration) | concentration - |
| description with Toluene | description - | description - | description - |
| impurities ≤200 ppm water content (Karl Fischer) | impurities ≤200 ppm water content (Karl Fischer) | impurities ≤200 ppm water content (Karl Fischer) | impurities - |
| storage condition dry at room temperature | storage condition dry at room temperature | storage condition dry at room temperature | storage condition - |
| compatibility configured for (ÄKTA® and OligoPilot®) | compatibility - | compatibility configured for ÄKTA® and OligoPilot® | compatibility - |
| color clear | color clear | color clear | color APHA: ≤20 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DCA Deblock
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Lact. - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
39.2 °F - closed cup
flash_point_c
4 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
108-88-3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?