Informacje o tej pozycji
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
form
lyophilized powder
packaging
pkg of 5x1 mg, pkg of 1 mg
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
technique(s)
Ouchterlony double diffusion: suitable, quantitative precipitin assay: suitable
color
white to off-white
solubility
water: soluble, clear to hazy, colorless (after reconstitution with 1 ml of 0.135 M NaCl)
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Immunogen
Application
Physical form
Disclaimer
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-Human IgG (γ-chain specific), F(ab′)2 fragment antibody produced in goat
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?