Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 708,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3190,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H13N3O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
311.29
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
solid
708,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Icilin, ≥97% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
color
yellow
solubility
DMSO: 15 mg/mL
SMILES string
Oc1ccccc1N2CC=C(NC2=O)c3cccc(c3)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C16H13N3O4/c20-15-7-2-1-6-14(15)18-9-8-13(17-16(18)21)11-4-3-5-12(10-11)19(22)23/h1-8,10,20H,9H2,(H,17,21)
InChI key
RCEFMOGVOYEGJN-UHFFFAOYSA-N
General description
Icilin is a synthetic cooling agent and modulates human transient receptor potential cation channel (TRPA1). Icilin inhibits transient receptor potential cation channel subfamily M member 8 (TRPM8) and modulates calcium release. Icilin also suppresses transient receptor potential vanilloid subtype 3 (TRPV3).
Application
Icilin has been used as cooling agent in anterior ventromedial preoptic area (VMPO) neurons.
Biochem/physiol Actions
Icilin is a potent agonist at the CMR1 cold- and menthol-sensitive receptor.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97% (HPLC) | assay - | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) |
| form solid | form powder | form solid | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| solubility DMSO: 15 mg/mL | solubility H2O: <0.1 mg/mL, methanol: 10 mg/mL, DMSO: 20 mg/mL | solubility DMSO: 5 mg/mL | solubility DMSO: 50 mg/mL |
| color yellow | color yellow to orange | color dark orange to brown | color pale yellow |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?