Przejdź do
I7512
Indole-3-butyric acid potassium salt
suitable for plant cell culture, BioReagent
Synonim(y):
4-(3-Indolyl)butanoic acid, IBA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
296,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1050,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H12KNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
241.33
NACRES:
NA.72
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
10171502
MDL number:
296,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioReagent
Quality Segment
technique(s)
cell culture | plant: suitable
application(s)
agriculture
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(O[K])CCCC1=CNC2=C1C=CC=C2
InChI
1S/C12H13NO2.K.H/c14-12(15)7-3-4-9-8-13-11-6-2-1-5-10(9)11;;/h1-2,5-6,8,13H,3-4,7H2,(H,14,15);;
InChI key
RBRDCGZGWQSQJU-UHFFFAOYSA-N
Application
Indole-3-butyric acid (IBA) is auxin-family plant hormone. IBA is thought to be a precursor of indole-3-acetic acid (IAA) the most abundant and the basic auxin natively occurring and functioning in plants. IAA generates the majority of auxin effects in intact plants, and is the most potent native auxin.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
I5386I514857310
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
-
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
application(s)
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)