Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 284,00 zł |
Informacje o tej pozycji
284,00 zł
Nazwa produktu
Iscove′s Modified Dulbecco′s Medium, With sodium bicarbonate and L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture, suitable for hybridoma
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable, cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
components
glucose: yes
phenol red: yes
NaHCO3: yes
L-glutamine: yes
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description With sodium bicarbonate and L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture, suitable for hybridoma | description With L-glutamine and 25 mM HEPES, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture | description liquid, sterile-filtered, With sodium bicarbonate, without L-glutamine, suitable for cell culture, suitable for hybridoma | description liquid |
| sterility sterile-filtered | sterility - | sterility sterile-filtered | sterility sterile |
| technique(s) cell culture | hybridoma: suitable, cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | hybridoma: suitable, cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | hybridoma: suitable, cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | hybridoma: suitable, cell culture | mammalian: suitable, cell culture | stem cell: suitable |
| form liquid | form powder | form liquid | form liquid |
| components glucose: yes | components phenol red: yes | components phenol red: yes | components phenol red: 15.93 mg/L |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Iscove′s Modified Dulbecco′s Medium
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10035-04-8
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?