Przejdź do
I131
D-myo-Inositol 1,3,4,5-tetrakis(phosphate) potassium salt
Synonim(y):
IP4
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1150,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H8O18P4K8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
804.80
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.25
1150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
storage temp.
−20°C
SMILES string
[K+].[K+].[K+].[K+].[K+].[K+].[K+].[K+].[P](=O)([O-])([O-])O[C@@H]1[C@H](C([C@@H]([C@@H](C1O[P](=O)([O-])[O-])O[P](=O)([O-])[O-])O)O[P](=O)([O-])[O-])O
InChI
1S/C6H16O18P4.8K/c7-1-3(21-25(9,10)11)2(8)5(23-27(15,16)17)6(24-28(18,19)20)4(1)22-26(12,13)14;;;;;;;;/h1-8H,(H2,9,10,11)(H2,12,13,14)(H2,15,16,17)(H2,18,19,20);;;;;;;;/q;8*+1/p-8/t1-,2-,3?,4-,5+,6?;;;;;;;;/m0......../s1
InChI key
HDLWTQSZUMYYND-QAVKKEKOSA-F
Biochem/physiol Actions
Precursor of inositol 1,3,4-trisphosphate; increases entry of calcium across the plasma membrane; proposed regulator of intracellular calcium by control of plasma membrane transport of calcium ions.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
I8636I05031350400
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)