Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 789,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41103025
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific 28729R
Material:
red (polyurethane)
789,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
red (polyurethane)
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific 28729R
L × W × H
521 × 292 × 163 mm
capacity
9 L
General description
These durable containers for chilling temperature-sensitive samples have heavy insulation properties for the ultra cold. Cool containers are ideal for ice and ice-salt slurries.
Features and Benefits
- made from single-nolded polyurethane
- close-fit lid keeps evaporation to a minimum and features a comfortable recessed knob
- lid nests under bucket to save space
- for low-temperature use to -80°C at 1 bar
- stackable
- pour spout and large handles
Legal Information
TrueNorth is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Ice Pan, capacity 9 L, red (polyurethane) | description Ice Bucket, capacity 4 L, black (polyurethane) | description Ice Pan, capacity 4 L, blue (polyurethane) | description Ice Pan, capacity 1 L, green (polyurethane) |
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific 28729R | manufacturer/tradename Heathrow Scientific 28714K | manufacturer/tradename Heathrow Scientific 28724B | manufacturer/tradename Heathrow Scientific 28721G |
| material red (polyurethane) | material black (polyurethane) | material blue (polyurethane) | material green (polyurethane) |
| L × W × H 521 × 292 × 163 mm | L × W × H - | L × W × H 381 × 254 × 140 mm | L × W × H 267 × 195.5 × 114 mm |
| capacity 9 L | capacity 4 L | capacity 4 L | capacity 1 L |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under TrueNorth® Cool Container with Lid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?