Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 417,00 zł |
Informacje o tej pozycji
417,00 zł
material
acrylic , blue
feature
holds Small laboratory consumables
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23412
L × W × H
155 mm × 155 mm × 170 mm
General description
Features and Benefits
- Pokrywa pozostaje otwarta po odchyleniu do tyłu
- Antypoślizgowe gumowe nóżki i nawiercone otwory do montażu na ścianie
- Śruby montażowe dołączone do opcji mocowania do ściany lub podniesionej powierzchni
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS23412 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS23411 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS23402 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS23404 |
| feature holds Small laboratory consumables | feature holds Small laboratory consumables, items, and accessories | feature holds Pipette tips, tubes, finger cots, fittings, and other small bulk items, accessories | feature holds Pipette tips, tubes, finger cots, fittings, and other small bulk items, accessories |
| material acrylic , blue | material acrylic , green (dispenser) | material acrylic , clear (bin) | material acrylic , clear (bin) |
| L × W × H 155 mm × 155 mm × 170 mm | L × W × H 180 mm × 155 mm × 165 mm | L × W × H 150 mm × 177 mm × 368 mm | L × W × H 287 mm × 170 mm × 217 mm |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?