Przejdź do
HS1424AA
Diamond shaped weigh boats
polystyrene, volume 5 mL, white
Synonim(y):
weigh dish, weighing boat, weighing dish, weighing pan
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
169,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41121812
Material:
polystyrene
Packaging:
pk of 500
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS1424AA
169,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
polystyrene
packaging
pk of 500
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS1424AA
L × W × H
55 mm × 35 mm × 6 mm
volume
5 mL
color
white
General description
These flexible polystyrene boats feature smooth surfaces to provide accurate pour-outs with minimal sample loss. Biologically inert and resistant to dilute and weak acids, aqueous solutions, alcohols, and bases.
  • Features a diamond shape that easily flexes for accurate pouring
  • Wide, flat bottom to resist tipping
  • Antistatic versions available
  • 2 color and 4 sizes
  • Biologically inert and resistant to dilute and weak acids, aqueous solutions, alcohols, and bases.
  • Temperature range -10 to 70°C (14 to 158°F)
  • Can be used with microwave moisture analyzers
  • All are FDA/food-grade compliant
  • Pack of 500
  • Disposable
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HS1427AAHS1425AAHS1425B
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS1424AA
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS1427AA
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS1425AA
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS1425B
material
polystyrene
material
polystyrene
material
polystyrene
material
polystyrene
packaging
pk of 500
packaging
pk of 500
packaging
pk of 500
packaging
pk of 500
color
white
color
black
color
white
color
white
volume
5 mL
volume
5 mL
volume
5 mL
volume
30 mL
L × W × H
55 mm × 35 mm × 6 mm
L × W × H
55 mm × 35 mm × 6 mm
L × W × H
55 mm × 35 mm × 6 mm
L × W × H
78 mm × 56 mm × 14 mm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diamond shaped weigh boats
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)