Przejdź do
HS1426A
Diamond shaped weigh boats
polystyrene, volume 25 mL, black, anti-static
Synonim(y):
weigh dish, weighing boat, weighing dish, weighing pan
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
276,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41121812
Material:
polystyrene
Packaging:
pk of 500
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS1426A
276,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
polystyrene
packaging
pk of 500
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS1426A
L × W × H
71 mm × 46 mm × 14 mm
volume
25 mL
color
black
General description
These flexible polystyrene boats feature smooth surfaces to provide accurate pour-outs with minimal sample loss. Biologically inert and resistant to dilute and weak acids, aqueous solutions, alcohols, and bases.
  • Features a diamond shape that easily flexes for accurate pouring
  • Wide, flat bottom to resist tipping
  • Antistatic versions available
  • 2 color and 4 sizes
  • Biologically inert and resistant to dilute and weak acids, aqueous solutions, alcohols, and bases.
  • Temperature range -10 to 70°C (14 to 158°F)
  • Can be used with microwave moisture analyzers
  • All are FDA/food-grade compliant
  • Pack of 500
  • Disposable
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HS1427CHS1425AHS1425C
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS1426A
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS1427C
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS1425A
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS1425C
material
polystyrene
material
polystyrene
material
polystyrene
material
polystyrene
packaging
pk of 500
packaging
pk of 500
packaging
pk of 500
packaging
pk of 500
volume
25 mL
volume
100 mL
volume
25 mL
volume
100 mL
color
black
color
black
color
white
color
white
L × W × H
71 mm × 46 mm × 14 mm
L × W × H
119 mm × 90 mm × 19 mm
L × W × H
71 mm × 46 mm × 14 mm
L × W × H
119 mm × 90 mm × 19 mm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diamond shaped weigh boats
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)