Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 542,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41121812
Material:
polystyrene
Packaging:
pk of 500
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS1425C
542,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
polystyrene
packaging
pk of 500
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS1425C
L × W × H
119 mm × 90 mm × 19 mm
volume
100 mL
color
white
General description
These flexible polystyrene boats feature smooth surfaces to provide accurate pour-outs with minimal sample loss. Biologically inert and resistant to dilute and weak acids, aqueous solutions, alcohols, and bases.
- Features a diamond shape that easily flexes for accurate pouring
- Wide, flat bottom to resist tipping
- Antistatic versions available
- 2 color and 4 sizes
- Biologically inert and resistant to dilute and weak acids, aqueous solutions, alcohols, and bases.
- Temperature range -10 to 70°C (14 to 158°F)
- Can be used with microwave moisture analyzers
- All are FDA/food-grade compliant
- Pack of 500
- Disposable
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| material polystyrene | material polystyrene | material polystyrene | material polystyrene |
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS1425C | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS1425A | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS1426A | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS1427C |
| packaging pk of 500 | packaging pk of 500 | packaging pk of 500 | packaging pk of 500 |
| color white | color white | color black | color black |
| volume 100 mL | volume 25 mL | volume 25 mL | volume 100 mL |
| L × W × H 119 mm × 90 mm × 19 mm | L × W × H 71 mm × 46 mm × 14 mm | L × W × H 71 mm × 46 mm × 14 mm | L × W × H 119 mm × 90 mm × 19 mm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diamond shaped weigh boats
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?