Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 547,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41121812
Material:
square black polystyrene
Packaging:
pk of 500 ea
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS1423C
547,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
square black polystyrene
size
large
packaging
pk of 500 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS1423C
L × W × H
(140 mm) × 140 mm × 22 mm
color
black
General description
Flexible polystyrene boats feature smooth surfaces to provide accurate pour-outs with minimal sample loss.
Features and Benefits
- biologically inert and resistant to dilute and weak acids, aqueous solutions, alcohols, and bases.
- temperature range -10 to 70C
- disposable
- shallow with a wide, flat bottom to resist tipping
- rounded corners simplify transfer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| material square black polystyrene | material square black polystyrene | material square blue polystyrene | material square white polystyrene |
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS1423C | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS1423CC | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS1421C | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS1420CC |
| packaging pk of 500 ea | packaging pk of 500 ea | packaging pk of 500 ea | packaging pack of 500 ea |
| size large | size large | size large | size large |
| color black | color black | color blue | color white |
| L × W × H (140 mm) × 140 mm × 22 mm | L × W × H (140 mm) × 140 mm × 22 mm | L × W × H (140 mm) × 140 mm × 22 mm | L × W × H 140 mm × 140 mm × 22 mm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Weigh Boat
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?