Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 208,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41121812
Material:
square blue polystyrene
Packaging:
pk of 500 ea
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS1421A
208,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
square blue polystyrene
size
small
packaging
pk of 500 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS1421A
General description
Flexible polystyrene boats feature smooth surfaces to provide accurate pour-outs with minimal sample loss.
Features and Benefits
- biologically inert and resistant to dilute and weak acids, aqueous solutions, alcohols, and bases.
- temperature range -10 to 70C
- disposable
- shallow with a wide, flat bottom to resist tipping
- rounded corners simplify transfer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Small, square blue polystyrene, pk of 500 ea | description Large, square blue polystyrene, Anti-static, pk of 500 ea | description Medium, square blue polystyrene, pk of 500 ea | description Small, square blue polystyrene, Anti-static, pk of 500 ea |
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS1421A | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS120224 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS1421B | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS120222 |
| material square blue polystyrene | material square blue polystyrene | material square blue polystyrene | material square blue polystyrene |
| packaging pk of 500 ea | packaging pk of 500 ea | packaging pk of 500 ea | packaging pk of 500 ea |
| size small | size large | size medium | size small |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Weigh Boat
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?