Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 164,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41121812
Material:
white polystyrene
Packaging:
pkg of 250 ea
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific 120836
164,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
white polystyrene
packaging
pkg of 250 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific 120836
L × W × H
25 mm × 8.9 mm × 7.5 mm
General description
Idealne do ważenia mikrowagowego i/lub dystrybucji bardzo małych ilości materiału do pobierania próbek. Wykonane są z antystatycznego polistyrenu (zgodnego z wymaganiami klasy spożywczej) i mają pojemność około 500 μL.
Features and Benefits
- Łatwa obsługa
- Duże wypustki sprawiają, że łodzie są łatwe w użyciu, pozycjonowaniu i trzymaniu, zwłaszcza przy użyciu kleszczyków.
- Doskonałe odzyskiwanie próbek
- Obojętny materiał umożliwia dodanie łódki i jej zawartości do roztworów, aby pomóc w 100% odzyskać próbkę, jeśli pozwalają na to protokoły.
- Właściwości antystatyczne zapobiegają zatrzymywaniu próbek przez ładunki elektrostatyczne
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific 120836 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS1423C | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS1421C | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS1423CC |
| material white polystyrene | material square black polystyrene | material square blue polystyrene | material square black polystyrene |
| packaging pkg of 250 ea | packaging pk of 500 ea | packaging pk of 500 ea | packaging pk of 500 ea |
| L × W × H 25 mm × 8.9 mm × 7.5 mm | L × W × H (140 mm) × 140 mm × 22 mm | L × W × H (140 mm) × 140 mm × 22 mm | L × W × H (140 mm) × 140 mm × 22 mm |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?