Przejdź do
HS120557
Slide Mailer
to hold, 4 slide(s), natural polypropylene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
20 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
164,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
MA.01
UNSPSC Code:
41121800
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific 120557
Feature:
to hold 4 slide(s)
Material:
natural polypropylene
Packaging:
pack of HS120557
164,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
natural polypropylene
feature
to hold 4 slide(s)
packaging
pack of HS120557
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific 120557
L × W × H
830 mm × 410 mm × 50 mm
General description
The heavy Cardboard Slide Mailer is disposable, safe, and a secure transport of microscope slides. The mailer is lightweight and reusable.
Features and Benefits
  • Ideal for secure shipping and storing of slides
  • Polypropylene protectors hold one standard (26 x 76 mm and 1 x 3 in) slides securely
  • Large, easy-to-secure snaps, provide safer storage for valuable slides
  • Variety of colors bring some fun to the lab and enables color coding
  • Lightweight, reusable, and disposable
  • Securely holds slides with or without cover glass
  • Flat surface area is ideal for labeling or writing necessary information
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HS9903HS120556Z708275
Slide Mailer to hold, 4 slide(s), natural polypropylene
HS120557
Slide Mailer
Slide Mailer to hold, 1 slide(s), natural polypropylene
HS120556
Slide Mailer
description
to hold, 4 slide(s), natural polypropylene
description
1-place, L × W × H 95 mm × 42 mm × 5 mm
description
to hold, 1 slide(s), natural polypropylene
description
natural
feature
to hold 4 slide(s)
feature
Holds 1 x slides 76x26 mm
feature
to hold 1 slide(s)
feature
Holds 2 x slides 76x26 mm
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific 120557
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS9903
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific 120556
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS15983B
material
natural polypropylene
material
cardboard
material
natural polypropylene
material
polypropylene
packaging
pack of HS120557
packaging
pack of 25
packaging
pack of HS120556
packaging
-
L × W × H
830 mm × 410 mm × 50 mm
L × W × H
95 mm × 42 mm × 5 mm
L × W × H
830 mm × 410 mm × 50 mm
L × W × H
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Slide Mailer
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)