Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
200 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2500,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.12
UNSPSC Code:
41123304
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS120519
Feature:
Holds 25 x 2 mL tubes
Packaging:
pack of 200 (20 x packs of 10ea)
2500,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócfeature
Holds 25 x 2 mL tubes
packaging
pack of 200 (20 x packs of 10ea)
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120519
technique(s)
cryopreservation: suitable
well diam.
14 mm
General description
Kartonowe pudełko do przechowywania fiolek
- Fiolki: 25
- Średnica studzienki: 50 mm
- Wymiary dł. x szer. x wys.: 3,4 x 3,4 x 1,5
- Dwuczęściowe pudełka z uchwytami na palce
- Wykonane z tektury powlekanej papierem
- Zaprojektowane dla standardowych probówek kriogenicznych 2,0 ml
- Przegrody są dołączone
- Kolor: niebieski
- UOM: 10 ea/pk
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS120519 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS2860M | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS2860P | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS2860T |
| feature Holds 25 x 2 mL tubes | feature Holds 15 and 50 mL tubes | feature Holds 16 x 50 mL tubes | feature Holds 36 x 15 mL tubes |
| packaging pack of 200 (20 x packs of 10ea) | packaging pk of 10 | packaging pk of 10 | packaging pk of 10 |
| technique(s) cryopreservation: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| well diam. 14 mm | well diam. - | well diam. 35 mm | well diam. 23 mm |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?