Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 298,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41123300
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS2860T
Feature:
Holds 36 x 15 mL tubes
Material:
cardboard
Packaging:
pk of 10
298,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
cardboard
feature
Holds 36 x 15 mL tubes
packaging
pk of 10
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS2860T
well diam.
23 mm
Features and Benefits
- low cost way to organize your tubes
- ecomonical cardboard racks are disposable
- write-on surface for descriptions or self numbering system
- partitions supplied flat - packed for space-saving storage
- partitions available in two sizes
Legal Information
TrueNorth is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| feature Holds 36 x 15 mL tubes | feature Holds 15 and 50 mL tubes | feature Holds 16 x 50 mL tubes | feature Holds 64 x 1.5-2.0 mL tubes |
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS2860T | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS2860M | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS2860P | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS2860F |
| material cardboard | material cardboard | material cardboard | material cardboard |
| packaging pk of 10 | packaging pk of 10 | packaging pk of 10 | packaging pk of 12 |
| well diam. 23 mm | well diam. - | well diam. 35 mm | well diam. 15 mm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under TrueNorth® Cardboard Storage Box Partition
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?