Przejdź do
HS120191
Adapt-a-Rack® Flexible Multi-Tube Rack
for tubes, 5 ‑ 50 mL, green, pk of 2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
2 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
89,70 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122804
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS120191
Feature:
for tubes 5 ‑ 50 mL, Holds 4 x 12-30 mm tubes, Holds 4 x 5-50 mL tubes
Material:
green POM
Packaging:
pk of 2
89,70 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
green POM
feature
for tubes 5 ‑ 50 mL, Holds 4 x 12-30 mm tubes, Holds 4 x 5-50 mL tubes
packaging
pk of 2
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120191
L × W × H
18.1 × 5.6 × 7.6 cm
size × diam.
4 wells × 12-30 mm
color
green
General description
Each slot of the flexible multi-tube rack adapts to accommodate 12-30 mm (5-50 mL) tubes and holds in a firm upright position.
Features and Benefits
  • made from POM
  • racks can be linked together for additional holding capacity
  • open sides allow for label viewing
  • flat base to hold tubes upright
  • linked racks should be supported underneath when carrying
  • available in soldi or a combination of colors for easy coding indentification
  • autoclavable
Legal Information
Adapt-a-Rack is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HS120184HS120187HS120185
feature
for tubes 5 ‑ 50 mL, Holds 4 x 5-50 mL tubes, Holds 4 x 12-30 mm tubes
feature
for tubes 5 ‑ 50 mL, Holds 4 x 12-30 mm tubes, Holds 4 x 5-50 mL tubes
feature
for tubes 5 ‑ 50 mL, Holds 4 x 12-30 mm tubes, Holds 4 x 5-50 mL tubes
feature
for tubes 5 ‑ 50 mL, Holds 4 x 12-30 mm tubes, Holds 4 x 5-50 mL tubes
material
green POM
material
blue-green POM
material
blue POM
material
yellow/blue POM
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120191
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120184
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120187
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120185
packaging
pk of 2
packaging
pk of 2
packaging
pk of 2
packaging
pk of 2
L × W × H
18.1 × 5.6 × 7.6 cm
L × W × H
18.1 × 5.6 × 7.6 cm
L × W × H
18.1 × 5.6 × 7.6 cm
L × W × H
18.1 × 5.6 × 7.6 cm
color
green
color
-
color
blue
color
-
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)