Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 715,00 zł |
Informacje o tej pozycji
715,00 zł
material
acrylic , green (dispenser)
feature
holds Small laboratory consumables, items, and accessories
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS1040B
L × W × H
155 mm × 155 mm × 170 mm
General description
Features and Benefits
- Umieść na ladzie lub zamontuj na ścianie (śruby w zestawie)
- Mieści około 200 par piankowych zatyczek do uszu
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| feature holds Small laboratory consumables, items, and accessories | feature holds safety glasses, earplugs, soft covers (including bouffant caps, beard covers, shoe covers) and small items, accessories | feature holds Soft covers (including bouffant caps, beard covers, shoe covers) and small items, accessories | feature - |
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS1040B | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS1042 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS1040C | manufacturer/tradename BRAND 705129 |
| material acrylic , green (dispenser) | material acrylic , gray | material acrylic , clear | material PC |
| L × W × H 155 mm × 155 mm × 170 mm | L × W × H - | L × W × H 227 mm × 162 mm × 61 mm | L × W × H - |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?