Przejdź do
HMSK-1
Visikol® HISTO-M Zestaw startowy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2510,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12352203
2510,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
Dzięki metodzie oczyszczania tkanek Visikol HISTO można teraz szybko i łatwo obrazować tkanki w 3D bez uszkadzania morfologii komórek. Metoda Visikol HISTO została zaprojektowana do łączenia z immunoznakowaniem i jest odwracalna, dzięki czemu histologię 3D można uzupełnić tradycyjną histologią 2D. Metoda oczyszczania tkanek Visikol HISTO dla hodowli tkankowych 3D składa się z jednego odczynnika o nazwie Visikol HISTO-M. Zestaw startowy Visikol HISTO-M łączy 30 ml Visikol HISTO-M z czterema roztworami buforowymi wymaganymi do przetwarzania hodowli tkankowych 3D do znakowania immunologicznego. Wszystko, co musisz zrobić, to dodać immunoznaczniki i barwniki jądrowe. Zestaw zawiera wystarczającą ilość materiału do przetworzenia trzech 96-dołkowych płytek z modelami hodowli komórkowych 3D
Application
  • Optyczny środek czyszczący w badaniach obrazowania tkanek
  • Środek dopasowujący współczynnik załamania światła do mikroskopii
Produkty Visikol HISTO są łatwe w użyciu i idealne do szybkiego oczyszczania tkanek. Oczyszczanie tkanek jest całkowicie odwracalne i nie powoduje żadnych zmian w tkance.
Features and Benefits
  • Zapewnia przezroczystość próbek tkanek do obrazowania.
  • Uzyskanie wyraźniejszych, ostrzejszych obrazów w zastosowaniach związanych z barwieniem tkanek przeciwciałami.
  • Proces oczyszczania tkanek Visikol HISTO nie wpływa na wcześniejsze znakowanie immunologiczne.
  • Oszczędność czasu. Metoda Visikol HISTO jest szybka w porównaniu z wieloma popularnymi obecnie technikami oczyszczania tkanek.
  • Zachowanie morfologii i zawartości lipidów w próbkach.
  • Metoda oczyszczania tkanek HISTO jest łatwo odwracalna dla dalszych badań histologicznych 2D/IHC lub dla walidacji danych 3D w porównaniu z tradycyjną histologią.
  • Nietoksyczny.
Legal Information
HISTO-1 is a trademark of Visikol, Inc.
HISTO-M is a trademark of Visikol, Inc.
Visikol is a registered trademark of Visikol, Inc.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HSK-1HISTO-MHISTO-1
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)