Przejdź do
HHS80
Harris Hematoxylin Solution, Modified
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1400,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116124
MDL number:
1400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
solution
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
7 g/L
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Oc1cc2C[C@@]3(O)COc4c(O)c(O)ccc4[C@H]3c2cc1O
InChI
1S/C16H14O6/c17-10-2-1-8-13-9-4-12(19)11(18)3-7(9)5-16(13,21)6-22-15(8)14(10)20/h1-4,13,17-21H,5-6H2/t13-,16+/m0/s1
InChI key
WZUVPPKBWHMQCE-XJKSGUPXSA-N
Application
General purpose nuclear stain, regressive type. Used with hematoxylin and eosin staining.
Other Notes
7 g/L certified hematoxylin
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HHS16HHS32HHS128
concentration
7 g/L
concentration
7 g/L
concentration
7 g/L
concentration
7 g/L
form
solution
form
solution
form
solution
form
solution
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label.
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
Still not finding the right product?
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7784-26-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)