Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 vial | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2890,00 zł 2456,50 zł |
Informacje o tej pozycji
2456,50 zł
Cena katalogowa2890,00 złZaoszczędź 15%biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
lyophilized powder
species reactivity
human
packaging
vial of 2 mL lyophilized antiserum
technique(s)
indirect ELISA: 1:30,000
UniProt accession no.
application(s)
research pathology
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... HP(3240)
General description
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description IgG fraction of antiserum, lyophilized powder | description clone HG-36, ascites fluid | description clone HG-36, purified from hybridoma cell culture | description - |
| antibody form IgG fraction of antiserum | antibody form ascites fluid | antibody form purified from hybridoma cell culture | antibody form - |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| biological source rabbit | biological source mouse | biological source mouse | biological source rabbit |
| Gene Information human ... HP(3240) | Gene Information human ... HP(3240) | Gene Information human ... HP(3240) | Gene Information human ... HP(3240) |
| form lyophilized powder | form - | form buffered aqueous solution | form liquid |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?