Przejdź do
H5784
(2-Hydroxypropyl)-β-cyclodextrin solution
Synonim(y):
Hydroxypropyl-β-cyclodextrin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
959,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C6H9O5)7 · (C3H7O)4.5
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
Form:
solution (clear, colorless)
959,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
form
solution (clear, colorless)
mol wt
~1396 Da
concentration
45 % (w/v) in H2O
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(O)COCC1OC2OC3C(COCC(C)O)OC(OC4C(COCC(C)O)OC(OC5C(COCC(C)O)OC(OC6C(COCC(C)O)OC(OC7C(COCC(C)O)OC(OC8C(COCC(C)O)OC(OC1C(OCC(C)O)C2OCC(C)O)C(OCC(C)O)C8OCC(C)O)C(OCC(C)O)C7OCC(C)O)C(OCC(C)O)C6OCC(C)O)C(OCC(C)O)C5OCC(C)O)C(OCC(C)O)C4OCC(C)O)C(OCC(C)O)C3OCC(C)O
InChI
1S/C105H196O56/c1-50(106)22-127-43-71-78-85(134-29-57(8)113)92(141-36-64(15)120)99(148-71)156-79-72(44-128-23-51(2)107)150-101(94(143-38-66(17)122)86(79)135-30-58(9)114)158-81-74(46-130-25-53(4)109)152-103(96(145-40-68(19)124)88(81)137-32-60(11)116)160-83-76(48-132-27-55(6)111)154-105(98(147-42-70(21)126)90(83)139-34-62(13)118)161-84-77(49-133-28-56(7)112)153-104(97(146-41-69(20)125)91(84)140-35-63(14)119)159-82-75(47-131-26-54(5)110)151-102(95(144-39-67(18)123)89(82)138-33-61(12)117)157-80-73(45-129-24-52(3)108)149-100(155-78)93(142-37-65(16)121)87(80)136-31-59(10)115/h50-126H,22-49H2,1-21H3
InChI key
DCQLZTSRKLWEAB-UHFFFAOYSA-N
General description
2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin is obtained by chemical modification of cyclic oligosaccharide, β-cyclodextrins. It is used as a potential adjuvant for vaccines. 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin in an aqueous buffer increases the solubility of drugs. It is non-toxic in mice and rabbits. The formation of drug/cyclodextrin complexes is a rapidly reversible reaction and complexes exist both in solution and crystalline states. Solutions of many such complexes may be lyophilized to produce freely soluble powders which may be compressed into tablets.
Application
(2-Hydroxypropyl)-β-cyclodextrin solution has been used:
  • to prepare a fresh solution of Cdc42 activity-specific inhibitor (CASIN) drug for analysis of the epigenetic aging signature in C57BL/6 mice
  • to prepare the solution of remodelin and remodelin Fluor for assessment of remodelin toxicity in vivo in mice
  • as a constituent of sodium citrate solution for reconstitution of carfilzomib (PR-171)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
332607389145C0926
description
-
description
average Mw ~1,460
description
average Mw ~1,540
description
powder, BioReagent, suitable for cell culture
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
room temp
form
solution (clear, colorless)
form
powder
form
powder
form
powder
concentration
45 % (w/v) in H2O
concentration
-
concentration
-
concentration
-
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
biological source
corn starch
mol wt
~1396 Da
mol wt
average Mw ~1,460
mol wt
average Mw ~1,540
mol wt
1396 Da
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)