Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Form:
liquid
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in E. coli
Mol wt:
54370 g/mol
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
description
purified, soluble
form
liquid
specific activity
12-88 units/mg protein
mol wt
54370 g/mol
concentration
3.5-25 mg protein/mL (protein), 50-150 nmol/mL (P450), 6-14 ng/mg protein (specific content)
NCBI accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... CYP2C9(1559)
General description
Dostarczane jako oczyszczone rozpuszczalne białka, a nie preparaty mikrosomalne.
Other Notes
Jedna jednostka przekształci 1,0 nanomola 4`-hydroksylowanego produktu diklofenaku (kwasu 2-(2,6-dichloranilino)fenylooctowego) na minutę przy pH 7,4 i temperaturze 37 °C.
Odwiedź nasze zasoby dotyczące metabolizmu leków: www.sigmaaldrich.com/life-science/metabolomics/enzyme-explorer/cell-signaling-enzymes/xenobiotics.html.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description recombinant, expressed in E. coli | description - | description - | description - |
| biological source human | biological source human | biological source human | biological source human |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in Pichia pastoris | recombinant expressed in Pichia pastoris | recombinant expressed in Pichia pastoris |
| concentration 3.5-25 mg protein/mL (protein), 6-14 ng/mg protein (specific content), 50-150 nmol/mL (P450) | concentration - | concentration - | concentration - |
| form liquid | form dry powder | form dry powder | form dry powder |
| mol wt 54370 g/mol | mol wt - | mol wt - | mol wt - |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in - |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?