Merck
MTOXCE2C19
CypExpress 2C19 Cytochrom P450 ludzki
Synonim(y):
CPCJ, CYP2C, CYP2C19, P450 2C19, P450C2C, P450IIC19
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106200
EC Number:
232-387-9
NACRES:
NA.77
Form:
dry powder
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in Pichia pastoris
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
recombinant
expressed in Pichia pastoris
form
dry powder
UniProt accession no.
application(s)
cell analysis
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... CYP2C19(1557)
Biochem/physiol Actions
Cytochrom P450 to heterogeniczna rodzina izozymów, których podstawową funkcją jest utlenianie małych cząsteczek, zarówno w ramach metabolizmu pośredniego (np. kwasów tłuszczowych), jak i detoksykacji związków egzogennych (leków lub toksyn). Niektóre izoformy mają wąską specyficzność substratową, podczas gdy inne są zróżnicowane.
Enzymy cytochromu P450 to monooksygenazy zawierające hem, które występują głównie w wątrobie ssaków. Katalizują one oksydacyjny metabolizm ksenobiotyków. Metabolizm ten jest początkowym etapem biotransformacji i eliminacji z organizmu szerokiej gamy leków i zanieczyszczeń środowiska. tiklopidyna i nootkaton są inhibitorami, podczas gdy ryfampina jest induktorem tego enzymu. Izozym CYP2C19 jest głównym szlakiem konwersji S-mefenytoiny do S-4-hydroksymefenytoiny poprzez hydroksylację.
Features and Benefits
CypExpress 2C19 to permeabilizowany i stabilizowany suszony preparat drożdżowy w proszku zawierający ludzki CYP 2C19 o pełnej długości, niezmodyfikowany i rekombinowaną ludzką oksydoreduktazę NADPH. Korzystając z zastrzeżonych procesów, CypExpress ulega ekspresji w drożdżach Pichia. Po optymalnej ekspresji komórki są inaktywowane, permeabilizowane i suszone do postaci drobnego proszku. CypExpress zachowuje mechanizmy komórkowe, aby zapewnić enzymom P450 energię i kofaktory do dalszego funkcjonowania przez długie eksperymenty i może generować większe ilości metabolitów niż mikrosomy ssaków lub inne genetycznie zmodyfikowane systemy ekspresji. jest przeznaczony do szybkiego badania przesiewowego metabolitów leków i do skalowania generowania metabolitów.
Physical form
Jasnożółty, bardzo drobny proszek
Preparation Note
Na protokół/zmienną
Other Notes
Mieszanina reakcyjna zawierająca 500 μM mefenytoiny i 100 mg/ml CypExpress 2C19 wytworzy 42,76 μM 4-hydroksymefenytoiny w ciągu 4 godzin w temperaturze 30°C w opisanych warunkach.
Legal Information
CypExpress is a trademark of Oxford Biomedical Research
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)