Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 vial | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 610,00 zł |
Informacje o tej pozycji
610,00 zł
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
fractionated antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
lyophilized powder
species reactivity
human
packaging
vial of 2 mL lyophilized antiserum
technique(s)
immunoelectrophoresis: 1:10 using human serum
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Immunogen
Application
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source goat |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| antibody form fractionated antiserum | antibody form whole antiserum | antibody form fractionated antiserum | antibody form whole antiserum |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity bovine | species reactivity rabbit |
| form lyophilized powder | form - | form lyophilized powder | form - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-Human Serum antibody produced in rabbit
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?