Wybierz wielkość
576,00 zł
576,00 zł
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
fractionated antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
lyophilized powder
species reactivity
bovine
packaging
vial of 2 mL lyophilized antiserum
technique(s)
immunoelectrophoresis: suitable
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
bovine ... Alb(280717)
1 of 4
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| antibody form fractionated antiserum | antibody form fractionated antiserum | antibody form whole antiserum | antibody form whole antiserum |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Application
Physical form
Preparation Note
Disclaimer
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| B3759-1VL | 04061833291399 |