Przejdź do
70176
M-Gredient® Gelatin Peptone
Enzymatically Digested, for Biotechnology and Microbiology
Synonim(y):
Peptone from gelatin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
155,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
563,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
41106212
eCl@ss:
42040102
NACRES:
NA.85
MDL number:
155,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
biological source
Porcine bone, Porcine hide
form
powder
composition
total nitrogen (N), ≥15%
nitrogen analysis
, ≥2.2 AN:TN ratio
ign. residue
≤10%
loss
≤6.0% loss on drying
pH
6.5-7.5 (25 °C, 2% in H2O)
solubility
H2O: 2%, clear, faintly to light yellow
application(s)
food and beverages
microbiology
Application
A pancreatic digest of animal protein which reveals a high proline content and little sulfur-containing amino-acids. A pork based gelatine powder is used (therefore not in the field of the BSE / TSE disease).
Legal Information
M-GREDIENT is a registered trademark of Merch KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
771808230370174
biological source
Porcine bone, Porcine hide
biological source
Porcine skeletal muscle
biological source
bovine milk
biological source
bovine skeletal muscle
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
food and beverages, microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
pH
6.5-7.5 (25 °C, 2% in H2O)
pH
7.0±0.5 (25 °C in H2O)
pH
7.0±0.5 (2% in H2O)
pH
7.0±0.5 (25 °C, 2% in H2O)
solubility
H2O: 2%, clear, faintly to light yellow
solubility
H2O: 2%, clear, faintly to light brownish-yellow
solubility
H2O: 2%, clear, yellow to tan, water: soluble 2%, clear, faintly brown-yellow
solubility
H2O: 2%, clear, slightly yellow to brown
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Podłoże hodowlane zapewnia środowisko z odpowiednimi składnikami odżywczymi, źródłami energii i określonymi warunkami środowiskowymi dla wzrostu mikroorganizmów. Składniki podłoża hodowlanego obejmują zarówno cukry proste, jak i peptony, sole, antybiotyki i złożone wskaźniki.
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
70176-100G04061832812106
70176-500G04061832819754