Przejdź do
M3781
6α-Methylprednisolone 21-hemisuccinate sodium salt
synthetic, ≥98.00% (TLC), Prednisolone derivative, lyophilized powder
Synonim(y):
6α-Methylprednisolone sodium succinate, MPSL, 6α-Methyl-11β,17α,21-trihydroxy-1,4-pregnadiene-3,20-dione 21-hemisuccinate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
354,00 zł
300,90 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1780,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5640,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C26H33O8Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
496.53
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
EC Number:
219-156-8
MDL number:
Assay:
≥98.00% (TLC)
Form:
lyophilized powder
300,90 zł
Cena katalogowa354,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
6α-Methylprednisolone 21-hemisuccinate sodium salt, lyophilized powder
biological source
synthetic
Quality Segment
sterility
non-sterile
assay
≥98.00% (TLC)
form
lyophilized powder
technique(s)
toxicology assay: suitable
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].C[C@H]1CC2C3CC[C@](O)(C(=O)COC(=O)CCC([O-])=O)[C@@]3(C)C[C@H](O)C2[C@@]4(C)C=CC(=O)C=C14
InChI
1S/C26H34O8.Na/c1-14-10-16-17-7-9-26(33,20(29)13-34-22(32)5-4-21(30)31)25(17,3)12-19(28)23(16)24(2)8-6-15(27)11-18(14)24;/h6,8,11,14,16-17,19,23,28,33H,4-5,7,9-10,12-13H2,1-3H3,(H,30,31);/q;+1/p-1/t14-,16-,17-,19-,23+,24-,25-,26-;/m0./s1
InChI key
FQISKWAFAHGMGT-SGJOWKDISA-M
Gene Information
human ... NR3C1(2908)
Application
6α-methylprednisolone 21-hemisuccinate sodium salt has been used to investigate glucocorticoid-induced osteonecrosis under hypoxic conditions in the MC3T3-E1 osteoblast cell line using a cell cytotoxicity assay, flow cytometry and western blotting.
Biochem/physiol Actions
Glucocorticoid with slightly longer half-life than that of prednisolone.
Physical form
Lyophilized containing ~5% phosphate buffer salts.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
H4881P86501435003
description
lyophilized powder
description
≥90% (HPLC)
description
≥97%
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
assay
≥98.00% (TLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥97%
assay
-
form
lyophilized powder
form
powder
form
powder
form
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
technique(s)
toxicology assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
chloroform: methanol (1:1): 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. How long is product M3781 good for once it is reconstituted in water?
    1 answer
    1. There is no available information on the duration for which the product remains viable once reconstituted, as it was not tested for this purpose.