Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 930,00 zł |
Informacje o tej pozycji
930,00 zł
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description histological tissue fixative | description GR for analysis stabilized with about 10% methanol ACS,Reag. Ph Eur | description (approx. 10% Formalin solution) for histology | description - |
| application(s) hematology | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) hematology |
| form liquid | form liquid | form liquid | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 100 |
| storage temp. room temp | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. room temp |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
75.2 °F
flash_point_c
24 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
50-00-0
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?