GERPN2124
Amersham™ ECL™ Western Blotting Reagent Pack
Cytiva RPN2124, pack of 1 kit
About This Item
Polecane produkty
opis
Anti-rabbit IgG, peroxidase linked whole antibody (donkey): Colorless Anti-mouse IgG, peroxidase linked whole antibody (sheep): Colorless ECL membrane blocking agent: White
Właściwości
wetted part: no
opakowanie
pack of 1 kit
producent / nazwa handlowa
Cytiva RPN2124
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Anti-mouse IgG horseradish peroxidase conjugate, 100 μL
Anti-rabbit IgG horseradish peroxidase conjugate, 100 μL
ECL™ membrane blocking agent, 5 g.
Sufficient for at least 10 miniblots.
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Contains reagents for membrane blocking and secondary detection of membrane-bound mouse and rabbit primary antibodies.
- Designed for use with nitrocellulose or PVDF membranes.
- Detection reagents are not included, but the system is optimized for use with Amersham™ ECL™ Western Blotting Reagents, and Amersham™ ECL™ Prime.
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)