Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 324,00 zł | |
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 488,00 zł | |
| 2.5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1180,00 zł | |
| 6 x 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2360,00 zł | |
| 25 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6540,00 zł |
Informacje o tej pozycji
324,00 zł
Quality Level
assay
99-101% (based on anhydrous substance)
form
crystalline powder
quality
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP
technique(s)
IR spectroscopy: suitable
impurities
hydrolyzable substances, complies, organic volatile impurities, complies (GC), residual solvents, complies, ≤0.001% heavy metals (as Pb), ≤1.0% ninhydrin-positive substances
ign. residue
≤0.1% (as SO4)
loss
≤0.2% loss on drying, 105 °C, 2 h
color
white
pH
5.9-6.4 (20 °C, 5%)
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60, 2.35
mp
240 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: soluble 25 gm in 100 ml at 25 degrees c, H2O: soluble 39.1 gm in 100 ml at 50 degrees c, alcohol: soluble 0.06 gm in 100 gm (Absolute), pyridine: soluble 164 parts, alcohol: very slightly soluble, diethyl ether: very slightly soluble
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
suitability
complies for appearance of solution, complies for reaction against H2SO4, in accordance for identity (IR)
SMILES string
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
InChI key
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... Grin2a(24409)
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form crystalline powder | form powder, crystals or granules | form crystalline powder | form powder |
| technique(s) IR spectroscopy: suitable | technique(s) - | technique(s) IR spectroscopy: suitable | technique(s) electron microscopy: suitable |
| assay 99-101% (based on anhydrous substance) | assay ≥98.5% | assay 99.7-101% (calc. to the dried substance) | assay ≥99% (titration) |
| mp 240 °C (dec.) (lit.) | mp 240 °C (dec.) (lit.) | mp 240 °C (dec.) (lit.) | mp 240 °C (dec.) (lit.) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| impurities hydrolyzable substances, complies, residual solvents, complies, ≤1.0% ninhydrin-positive substances, organic volatile impurities, complies (GC), ≤0.001% heavy metals (as Pb) | impurities H2SO4, passes test (darkened), Hydrolyzable subsances, passes test | impurities ≤0.001% heavy metals (as Pb), ≤0.02% ammonium (NH4), ≤0.1% water (Karl Fischer), ≤1.0% ninhydrin-positive substances | impurities Insoluble matter, passes filter test |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 15527-1KG-R | 04061826750650 |
| 15527-2.5KG-R | 04061833605455 |
| 15527-6X1KG-R | 04061833605462 |
| 15527-25KG-R | 04061833440025 |
| 15527-500G-R | 04061833440032 |