Przejdź do
G8507
α-Galactosidase from green coffee beans
ammonium sulfate suspension, ≥9 units/mg protein
Synonim(y):
alpha-Galactosidase, α-D-Galactoside galactohydrolase, Melibiase
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2840,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
Numer WE:
MDL number:
Specific activity:
≥9 units/mg protein
2840,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
ammonium sulfate suspension
Quality Segment
specific activity
≥9 units/mg protein
storage temp.
2-8°C
General description
α-Galactosidase from green coffee beans is encoded by the GLA gene.
Application
α-Galactosidase from green coffee beans has been used to assess the specificity of anti- α-Galactosidase antibodies. It has also been used in inhibition assay to assess N-guanidino derivatives of 1,5-dideoxy-1,5-imino-d-xylitol activity.
Biochem/physiol Actions
α-Galactosidase from green coffee beans cleaves the terminal α-galactose from the oligosaccharides. α-Galactosidase deficiency is associated with Fabry disease.
Physical form
Suspension in 3.2 M (NH4)2SO4 solution, pH 6.0, containing BSA
Other Notes
One unit will hydrolyze 1.0 μmole of p-nitrophenyl α-D-galactoside to p-nitrophenol and D-galactose per min at pH 6.5 at 25 °C.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G4142G5635G3153
description
ammonium sulfate suspension, ≥9 units/mg protein
description
ammonium sulfate suspension, 1.0-3.0 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
description
Grade VIII, lyophilized powder, ≥500 units/mg protein
description
lyophilized powder, ≥500 units/mg protein
specific activity
≥9 units/mg protein
specific activity
1.0-3.0 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
specific activity
≥500 units/mg protein
specific activity
≥500 units/mg protein
form
ammonium sulfate suspension
form
ammonium sulfate suspension
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7783-20-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)