Przejdź do
G8147
Glucagon-Like Peptide I Amide Fragment 7-36 human
≥97% (HPLC), powder
Synonim(y):
Preproglucagon 78-107 Amide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
0.1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
942,00 zł
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4710,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C149H226N40O45
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
3297.63
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
942,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)CNC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](Cc2ccc(O)cc2)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](Cc3ccccc3)NC(=O)[C@@H](NC(=O)CNC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@@H](N)Cc4c[nH]cn4)[C@@H](C)O)[C@@H](C)O)C(C)C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](Cc5c[nH]c6ccccc56)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(N)=O
InChI
1S/C149H226N40O45/c1-17-76(10)119(146(232)167-80(14)126(212)175-104(60-86-63-159-91-36-25-24-35-89(86)91)136(222)177-100(56-73(4)5)137(223)186-117(74(6)7)144(230)174-93(37-26-28-52-150)128(214)160-65-110(197)168-92(122(154)208)39-30-54-158-149(155)156)188-138(224)102(57-83-31-20-18-21-32-83)178-133(219)98(47-51-115(204)205)173-132(218)94(38-27-29-53-151)170-124(210)78(12)164-123(209)77(11)166-131(217)97(44-48-109(153)196)169-111(198)66-161-130(216)96(46-50-114(202)203)172-134(220)99(55-72(2)3)176-135(221)101(59-85-40-42-88(195)43-41-85)179-141(227)106(68-190)182-143(229)108(70-192)183-145(231)118(75(8)9)187-140(226)105(62-116(206)207)180-142(228)107(69-191)184-148(234)121(82(16)194)189-139(225)103(58-84-33-22-19-23-34-84)181-147(233)120(81(15)193)185-112(199)67-162-129(215)95(45-49-113(200)201)171-125(211)79(13)165-127(213)90(152)61-87-64-157-71-163-87/h18-25,31-36,40-43,63-64,71-82,90,92-108,117-121,159,190-195H,17,26-30,37-39,44-62,65-70,150-152H2,1-16H3,(H2,153,196)(H2,154,208)(H,157,163)(H,160,214)(H,161,216)(H,162,215)(H,164,209)(H,165,213)(H,166,217)(H,167,232)(H,168,197)(H,169,198)(H,170,210)(H,171,211)(H,172,220)(H,173,218)(H,174,230)(H,175,212)(H,176,221)(H,177,222)(H,178,219)(H,179,227)(H,180,228)(H,181,233)(H,182,229)(H,183,231)(H,184,234)(H,185,199)(H,186,223)(H,187,226)(H,188,224)(H,189,225)(H,200,201)(H,202,203)(H,204,205)(H,206,207)(H4,155,156,158)/t76-,77-,78-,79-,80-,81+,82+,90-,92-,93-,94-,95-,96-,97-,98-,99-,100-,101-,102-,103-,104-,105-,106-,107-,108-,117-,118-,119-,120-,121-/m0/s1
InChI key
DTHNMHAUYICORS-KTKZVXAJSA-N
Gene Information
human ... GCG(2641)
General description
Glucagon-like peptide 1 (GLP-1) peptide is obtained from proglucagon and is metabolically inactive. However, it is processed to two smaller amide forms, namely GLP-1 (7-37) amide and GLP-1 (7-36) amide. It is a natural gastrointestinal peptide.[1]
Application
Glucagon-Like Peptide (GLP) I Amide Fragment 7-36 human has been used as a GLP-1 receptor agonist:
  • in lysate transfer cyclic adenosine monophosphate (cAMP) assay to test its effect on adenylyl cyclase activity[2]
  • to pre-treat the human umbilical vein endothelial cells (HUVECs) to monitor its effect on hyperpermeability in endothelial cell (EC) monolayers and changes with the actin cytoskeleton[3]
  • to test its inhibitory effect on vascular endothelial growth factor-A (VEGFA) based vasodilation in rat mesenteric arteries[4]
Glucagon-Like Peptide I Amide Fragment 7-36 human has been used as a supplement in DMEM (Dulbeccos′) medium for the culture of 3T3-L1 adipocytes to study the relation between adipose tissue GLP-1 Receptor and obesity and insulin resistance.[5]
Biochem/physiol Actions
GLP-1 (glucagon-like peptide 1) (7-36) amide is a potent insulinotropic peptide, which initiates the glucose-induced insulin release after meals or oral glucose intake. It has an anti-diabetogenic effect and thus, might have use in the treatment of non-insulin dependent diabetes mellitus.[1]
Other Notes
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G3265G9416G8166
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥96% (HPLC)
assay
>90% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
-
form
-
form
solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... GCG(2641)
Gene Information
human ... GCG(2641)
Gene Information
human ... GCG(2641)
Gene Information
human ... GCG(2641)
UniProt accession no.
P01275
UniProt accession no.
P01275
UniProt accession no.
P01275
UniProt accession no.
P01275
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)